Merck
543160
Sigma-Aldrich
1-Acetoxy-4-diethylamino-2-butyne
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H3CCO2CH2C≡CCH2N(C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
densidad
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)CC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C10H17NO2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9-13-10(3)12/h4-5,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
AQEDWWHCJSXKHP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Acetoxy-4-diethylamino-2-butyne [4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl acetate] can be obtained by employing propargyl alcohol and bisamine as starting reactants.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aminomethylation of acetylene alcohols and their esters with gem-diamines catalyzed by complexes of d-transition and rare-earth metals
Shaibakova MG, et al.
Russ. J. Org. Chem., 47.2, 161-167 (2011)