542660
2-(Trifluoromethyl)benzenethiol
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4SH
Número de CAS:
Peso molecular:
178.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
densidad
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1S
InChI
1S/C7H5F3S/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4,11H
Clave InChI
XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Daniel M Kroupa et al.
The journal of physical chemistry letters, 9(12), 3425-3433 (2018-06-03)
We studied the optical absorption enhancement in colloidal suspensions of PbS quantum dots (QD) upon ligand exchange from oleate to a series of cinnamate ligands. By combining experiments and ab initio simulations, we elucidate physical parameters that govern the optical
Carlos R Medrano et al.
The journal of physical chemistry letters, 9(12), 3517-3524 (2018-06-12)
For efficient conversion of light into useful energy sources, it is very important to study and describe the first steps of primary charge-transfer process in natural structures and artificial devices. The time scale of these processes in artificial photosynthetic and