Merck
542636
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-difluorobenzoate
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 92,90
US$ 92,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 92,90
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 92,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
densidad
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadena SMILES
COC(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
QNPFLTKQLFSKBY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 2,6-difluorobenzoate is a fluorinated aromatic ester. It can be synthesized from 2,6-difluorobenzoic acid via esterification with methanol.[1]
Aplicación
Methyl 2,6-difluorobenzoate may be used in the synthesis of 9-hydroxy-13-(2,6-difluorophenyl)-3H-dibenzo[b,i]xanthen-3-one[2] and 2,6-difluorobenzohydroxamic acid.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Conformational analysis. Part 25. The evaluation of molecular geometries by the lanthanide induced shift (LIS) technique.
Abraham RJ, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1973-1979 (1995)
2, 6-Difluorobenzohydroxamic acid.
Meng XG and Shang XM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 62(2), o651-o652 (2006)