Merck
542555
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-isopropoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12BClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
98-103 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
CC(C)Oc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(11)5-8(9)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
Clave InChI
FGRYIHCKXSSLGB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)