Merck
542172
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine N-oxide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
173.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
96-100 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1c(C)[n+]([O-])ccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClNO2/c1-5-7(11-2)6(8)3-4-9(5)10/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
TWXMQDRFBLSXFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)