Merck
541230
Sigma-Aldrich
Iron(II) molybdate
Sinónimos:
Iron molybdate (FeMoO4 )
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
FeMoO4
Número de CAS:
Peso molecular:
215.78
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
form:
powder
form
powder
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Fe++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
InChI key
QQOCLJJWXLOEJE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)