Merck
541168
Sigma-Aldrich
3′,5′-Difluoroacetophenone
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 73,50
US$ 73,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 73,50
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
156.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 73,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3′,5′-Difluoroacetophenone, also known as 1-(3,5-difluorophenyl)ethanone, is a fluorinated acetophenone.
Aplicación
3′,5′-Difluoroacetophenone (3,5-Difluoroacetophenone) may be used to synthesize:
  • (E)-3-(4-(1,5,9-trithia-13-azacyclohexadecan-13-yl)-phenyl)-1-(3,5-difluorophenyl)prop-2-en-1-one[1]
  • 1,3,5-triarylpyrazoline fluorophores containing a 16-membered thiazacrown ligand[1]
  • (±)-fluorinated-1-(3-morpholin-4-yl-phenyl)ethylamine[2]
  • (E)-1-(3,5-difluorophenyl)-3-(2,4-dimethoxyphenyl) prop-2-en-1-one[3]
  • 1-(3,5-difluorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Manjusha Verma et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(2), 363-370 (2010-01-13)
We have prepared and characterized a Cu(i)-responsive fluorescent probe, constructed using a large tetradentate, 16-membered thiazacrown ligand ([16]aneNS(3)) and 1,3,5-triaryl-substituted pyrazoline fluorophores. The fluorescence contrast ratio upon analyte binding, which is mainly governed by changes of the photoinduced electron transfer
Yong-Jin Wu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(10), 1725-1728 (2003-05-06)
The synthesis of four (+/-)-fluorinated 1-(3-morpholin-4-yl-phenyl)-ethylamines and an enantioselective approach to these amines through reductive amination are described.
(E)-1-(3, 5-Difluorophenyl)-3-(2, 4-dimethoxyphenyl) prop-2-en-1-one.
Huang T, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(10), o2518-o2518 (2010)
1-(3, 5-Difluorophenyl)-4, 4, 4-trifluorobutane-1, 3-dione.
Manoj Kumar KE, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 69(11), o1705-o1705 (2013)