541087
Ethyl 3,5-dihydroxybenzoate
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
127-130 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3
InChI key
APHYVLPIZUVDTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)