Merck
541028
Sigma-Aldrich
3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
97%
Sinónimos:
3-Bromophenyl methyl carbinol
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
201.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
SMILES string
CC(O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6,10H,1H3
InChI key
ULMJQMDYAOJNCC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
127.0 °F - closed cup
flash_point_c
52.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)