Merck
539627
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
257.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
38-42 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-6(8(11,12)13)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clave InChI
RINUERVPFANASB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)