Merck
538817
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH(OH)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
252.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
62-66 °C (lit.)
functional group
fluoro
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC(c1ccccc1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)12-8-4-7-11(9-12)13(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13,18H
InChI key
KRMIEGLFYDWJOT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)