Merck
538760
Sigma-Aldrich
2′-(Trifluoromethyl)propiophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4COC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
202.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
219-220 °C (lit.)
density
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-5-3-4-6-8(7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
PUSBIOFSWWHNDD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)