Merck
364479
Sigma-Aldrich
5-Methyl-5-hexen-2-one
99%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CH2CH2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
112.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h1,4-5H2,2-3H3
Clave InChI
VBCIOOKAKHGVMI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Palladium-catalyzed synthesis of allylic tertiary amines from vinylic bromides, olefins, and secondary amines.
Patel BA and Heck RF.
The Journal of Organic Chemistry, 43(20), 3898-3903 (1978)
Convenient method for the synthesis of lineatin, a pheromone component of Trypodendron lineatum.
Baeckstroem P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(10), 3358-3362 (1991)
Tetrahedron, 41, 4633-4633 (1985)