Merck
538612
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
143.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
65 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H,4,10H2
Clave InChI
OHZUCDHZOHSBPZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
171.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77.22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)