536652
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol
97%
Productos recomendados
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −8°, c = 1 in chloroform
mp
65-69 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-7(6-12)4-5-11/h7,11-12H,4-6H2,1-3H3,(H,10,13)/t7-/m0/s1
Clave InChI
KLRRFBSWOIUAHZ-ZETCQYMHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?