Merck
536601
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]20/D -1.99°, neat
índice de refracción
n20/D 1.5450 (lit.)
bp
278-279 °C (lit.)
densidad
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2/t11-/m1/s1
Clave InChI
HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)