Merck
536334
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoic hydrazide
96%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 66,60
US$ 66,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 66,60
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CONHNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 66,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
mp
162-166 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
hydrazine
cadena SMILES
NNC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)