Merck
536288
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzoic hydrazide
97%
Sinónimos:
2 Flurobenzhydrazide
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 113,00
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 113,00
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CONHNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
70-74 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
hydrazine
cadena SMILES
NNC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
YJCCKQQVXNNAAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shao-Song Qian et al.
Acta chimica Slovenica, 62(4), 828-833 (2015-12-19)
Reaction of [VO(acac)(2)] (where acac = acetylacetonate), benzohydroxamic acid (Hbha), and two similar aroylhydrazone ligands in methanol produced two benzohydroxamate-coordinated mononuclear vanadium(V) oxo complexes with general formula [VOL(bha)], where L = L(1) = N'-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-2-fluorobenzohydrazide (H(2)L(1)), and L = L(2) =