536253
2,3-Cyclohexylidene-D-ribonic acid γ-lactone
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
optical activity
[α]20/D −55°, c = 1 in chloroform
mp
130-133 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
InChI
1S/C11H16O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-9,12H,1-6H2/t7-,8-,9-/m1/s1
InChI key
PPHFUIUOGMRDON-IWSPIJDZSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)