Merck
536008
Sigma-Aldrich
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
28-34 °C
grupo funcional
amine
chloro
cadena SMILES
NCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H7ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H,3,8H2
Clave InChI
XPARFBOWIYMLMY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Margaret L Eng et al.
The Science of the total environment, 760, 143409-143409 (2020-11-22)
Neonicotinoids are the most widely used insecticides globally, but their rapid metabolism in vertebrates makes diagnosing wildlife exposure challenging. More detailed information on the pattern of imidacloprid metabolites over time could be used to better approximate the timing and level