Merck
535605
Sigma-Aldrich
6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
180.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
248-252 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4N2O4/c10-7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)13-7/h1-3H,(H,8,10)
InChI key
JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)