Merck
533831
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethylpyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
38-41 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C6H10N2/c1-5-4-6(2)8(3)7-5/h4H,1-3H3
Inchi Key
HNOQAFMOBRWDKQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)