Merck
533807
Sigma-Aldrich
4-Ethylanisole
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
84 °C/6 mmHg (lit.)
density
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(OC)cc1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
174.9 °F - closed cup
flash_point_c
79.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)