533092
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COCH2COCHF2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
47-51 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
phenyl
cadena SMILES
FC(F)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H8F2O2/c11-10(12)9(14)6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,10H,6H2
Clave InChI
JTIPWONXTZMDOK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione (DFPB) is a fluorinated β-diketone ligand that can be prepared by reacting acetophenone with methyl-difluoroacetate.
Aplicación
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione (DPBD) may be used as a ligand to form the following metal complexes:
- Eu(DPBD)3·H2O
- Eu(DPBD)3·biq (biq= 2,2-biquinoline)
- Eu(DPBD)3·phen (phen= 1,10-phenanthroline)
- Eu(DPBD)3·neo (neo= neocuproine)
- Eu(DPBD)3·bipy (bipy= 2,2-bipyridyl)
- Gd(DPBD)3·(H2O)2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Synthesis, photoluminescent features and intramolecular energy transfer mechanism of europium (III) complexes with fluorinate ?-diketone ligand and auxiliary ligands.
Bala M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 178, 6-13 (2015)