Merck
532649
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) triphenylphosphine
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 96,40
US$ 96,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 96,40
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 96,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
Nivel de calidad
mp
44-46 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
OCCO.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.C2H6O2/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;3-1-2-4/h1-15H;3-4H,1-2H2
Clave InChI
QSHRKZHIILSUDY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Used as a hydrogenation catalyst in a water/substrate two-phase medium
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)