Merck
532215
Sigma-Aldrich
N-Methyl-3-chloroaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
141.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5840 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
densidad
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadena SMILES
CNc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
Clave InChI
WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N-Methyl-3-chloroaniline, also known as 3-chloro-N-methylaniline, is a secondary amine. It can undergo C3 borylation in the presence of an iridium catalyst.[1]
Aplicación
N-Methyl-3-chloroaniline may be used as a starting material in the preparation of:2
  • N
  • -(2-bromoethyl)-N-methyl-3-chloroaniline
  • 2-[2-(N-methyl-3-chloroanilino)ethyl]-1,3-isoindolinedione
  • N1-(3-chlorophenyl)-N1-methyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Traceless Directing Group for C-H Borylation.
Preshlock SM
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 125(49), 13153-13157 (2013)
Effect of modifications of the alkylpiperazine moiety of trazodone on 5HT2A and alpha1 receptor binding affinity.
Giannangeli, M
Medicinal Chemistry, 42 (3), 336-345 (1999)
M Giannangeli et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(3), 336-345 (1999-02-13)
A series of triazolopyridine derivatives (compounds 2a-l) were synthesized in order to explore the effect of modifications of the alkylpiperazine moiety of trazodone (fragment A) on binding affinity for 5HT2A and alpha1 receptors. All of the synthesized compounds show a