Merck
159883
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzylamine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Beilstein:
1100448
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
227 °C/724 mmHg (lit.)
densidad
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
COc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
Clave InChI
PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-Methoxybenzylamine was used in the preparation of 6-substituted purines.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marek Zatloukal et al.
European journal of medicinal chemistry, 61, 61-72 (2012-07-10)
Several inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDKs), including the 2,6,9-trisubstituted purine derivative roscovitine, are currently being evaluated in clinical trials as potential anticancer drugs. Here, we describe a new series of roscovitine derivatives that show increased potency in vitro. The series