Merck
532177
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzonitrile
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 69,20
US$ 69,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 69,20
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
172.01
Beilstein:
2326352
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 69,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
74-78 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H
Clave InChI
KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,4-Dichlorobenzonitrile (3,4-DCBN) is an aromatic nitrile that can be prepared from 3,4-dichlorobenzamide.[1]
Aplicación
3,4-Dichlorobenzonitrilemay be used in the preparation of:
  • 3,4-difluorobenzonitrile[1]
  • 3-chloro-4-fluorobenzonitrile[1]
  • 5-chloromethyl-3-( 3,4-dichlorophenyl)isoxazole[2]
  • N-[3-(2-pyridyl)isoquinolin-1-yl]-3,4-dichlorobenzamidine[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
3-Aryl-5-halomethylisoxazoles. A new class of anthelmintics.
Sen HG, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 9(3), 431-433 (1966)
Synthesis and copper-dependent antimycoplasmal activity of 1-amino-3-(2-pyridyl) isoquinoline derivatives. 2. Amidines.
De Zwart MAH, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 32(2), 487-493 (1989)
Wouter Huiting et al.
eLife, 11 (2022-02-25)
A loss of the checkpoint kinase ataxia telangiectasia mutated (ATM) leads to impairments in the DNA damage response, and in humans causes cerebellar neurodegeneration, and an increased risk of cancer. A loss of ATM is also associated with increased protein
Synthesis of 3, 4-difluorobenzonitrile and monofluorobenzonitriles by means of halogen-exchange fluorination.
Suzuki H and Kimura Y.
Journal of Fluorine Chemistry, 52(3), 341-351 (1991)