529060
3-Chloro-5-fluoroanisole
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
densidad
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(F)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
Clave InChI
XPZBNEWAZPZUHF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)