Merck
528862
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-dimethylaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(CH3)2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
43-47 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(N)c(Br)c1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
Clave InChI
YOSJCQJJIHEUKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Bromo-4,6-dimethylaniline may be used in the synthesis of 2-phenoxy-4,6-dimethylaniline[1] and (4aR,9aR)-4a,6,8-trimethyl-4,4a,9,9a-tetrahydro-1H-carbazol-2(3H)-one.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Using intelligent/random library screening to design focused libraries for the optimization of homogeneous catalysts: Ullmann ether formation.
Fagan PJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(21), 5043-5051 (2000)
Palladium-catalyzed gamma-arylation of beta,gamma-unsaturated ketones: application to a one-pot synthesis of tricyclic indolines.
Alan M Hyde et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(1), 177-180 (2007-11-23)