Merck
528781
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(CH3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
mp
50-54 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(C)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7-4-5-8(10(11)13-3)6-9(7)12-2/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
LLEXCSBUSVRBCA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate can be prepared by reacting diazomethane with 3-methoxy-4-methylbenzoic acid in ether.[1]
Envase
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate may be used in the synthesis of 3-methoxy-4-methylbenzyl alcohol[1] and zafirlukast.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of (?)-heritol, a sesquiterpene lactone belonging to the aromatic cadinane group.
Irie H, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38(7), 1852-1856 (1990)
Synthesis of Zafirlukast.
Wei LI and Qi N.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 8, 001-001 (2004)