Merck
528196
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-mercaptobenzoic acid
96%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 257,00
US$ 257,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 257,00
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(SH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 257,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
mp
137-142 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H5FO2S/c8-4-1-2-6(11)5(3-4)7(9)10/h1-3,11H,(H,9,10)
Clave InChI
WSOZOINWBSJTER-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Fluoro-2-mercaptobenzoic acid (5-fluoro-2-sulfanylbenzoic acid) is an aryl fluorinated building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)