The degree of sulfonation has not been tested for this Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution.
527483
Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution
average Mw ~70,000, 30 wt. % in H2O
Sinónimos:
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
Productos recomendados
mol peso
average Mw ~70,000
concentración
30 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.395
bp
100 °C
densidad
1.158 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Clave InChI
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
-
RE: PN: 527483 Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution Mw ~70,000, 30 wt. % in H2O What is the degree of sulfonation of PSS? Thanks!
1 answer-