Merck
526592
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(F)2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
176.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
46-49 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(Cl)c(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-5-1-2-6(9)4(3-11)7(5)10/h1-3H
Clave InChI
HFKZZEDGXXYRDW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde is a trisubstituted benzaldehyde. Fourier-transform, laser Raman (in the range of 3500–50cm-1) and infrared (in the range of 4000–400cm-1) spectral analyses of 3-chloro-2,6-difluorobenzaldehyde have been reported.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
216.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vibrational assignments and effect of aldehyde rotation on substituents in some trisubstituted benzaldehydes.
Hiremath CS and Tonannavar J.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 73(2), 388-397 (2009)