188735
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
79-82 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?