525863
trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
191-196 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
Cl.N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
Clave InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-FHAQVOQBSA-N
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?