Merck
525596
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H2(NO2)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
217.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
93-96 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H2Cl2N2O2/c8-5-1-2-6(11(12)13)4(3-10)7(5)9/h1-2H
Clave InChI
RDFDRMZYAXQLRT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile can be synthesized from 4-nitro-1,2,3-trichlorobenzene. It is formed as an intermediate during the synthesis of anagrelide.
Aplicación
2,3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile may be employed as a starting reagent for the synthesis of ethyl (2-amino-5,6-dichlorobenzyl)glycinate.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Simple Synthesis of 2, 3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile.
Trinka P, et al.
J. Prakt. Chem., 338(1), 679-680 (1996)
A convenient synthesis of ethyl (2-amino-5, 6-dichlorobenzyl) glycinate.
Trinka P, et al.
J. Prakt. Chem., 338(1), 675-678 (1996)