524417
3,5-Dinitro-o-toluamide
98%
Sinónimos:
2-Methyl-3,5-dinitrobenzamide
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
170-180 °C (lit.)
grupo funcional
amide
nitro
cadena SMILES
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12)
Clave InChI
ZEFNOZRLAWVAQF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?