Merck
211427
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitro-o-toluic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(O2N)2C6H2(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
226.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
mp
205-207 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadena SMILES
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-4-6(8(11)12)2-5(9(13)14)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
CDVNZMKTJIBBBV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Synthesis of a series of heterocyclic derivatives of 3,5-dinitro-o-toluic acid has been reported[1].
Aplicación
3,5-Dinitro-o-toluic acid was used in the synthesis of isoquinolone[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pyridine annelation of o-methyl arylcarboxylic acids with vilsmeier reagents.
Meth-Cohn O and Taljaard HC.
Tetrahedron Letters, 24(42), 4607-4610 (1983)
Synthesis of some heterocyclic derivatives of 3, 5-dinitro o-toluic acid.
Wu MT.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 9, 31-31 (1972)