Merck
524328
Sigma-Aldrich
5-Iodosalicylaldehyde
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 100,00
US$ 100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 100,00
About This Item
Fórmula lineal:
lC6H3(OH)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
248.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
98-100 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
iodo
cadena SMILES
Oc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
Clave InChI
PDFVIWFKGYODKD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Iodosalicylaldehyde is a salicylaldehyde derivative.
Aplicación
5-Iodosalicylaldehyde may be used to synthesize:
  • 5-formylsalicylaldehyde[1]
  • 5-ortho-carboranylsalicylaldehyde[2]
  • new salen (N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediamine) ligands that are tethered to a p-acylthio(phenylacetylene)n linker[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An efficient and convenient synthesis of 5-formylsalicylaldehyde.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 30(6), 1003-1008 (2000)
Synthesis of 5-ortho-Carboranylsalicylaldehyde and an Indolinospirobenzopyran.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 39(22), 4069-4078 (2009)
Synthesis and catalytic properties of p-acylthio (phenylacetylene) n substituted chiral manganese salen complexes.
Nielsen M and Gothelf KV.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19 (2001)