Merck
522465
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
167.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
56.5-60.5 °C (lit.)
SMILES string
COc1c(C)cnc(CO)c1C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3/h4,11H,5H2,1-3H3
InChI key
PSEPRWKZZJWRCB-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol is a pyridine derivative.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)