522120
Dimetil sulfóxido-d6
99.9 atom % D
Sinónimos:
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimetil sulfóxido
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99.9 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
lim. expl.
42 %
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0250% water
water
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
densidad
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?