521590
1-Chloro-5-iodopentane
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
cadena SMILES
ClCCCCCI
InChI
1S/C5H10ClI/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Clave InChI
GUUHKOCYWBEGGX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?