396222
1-Chloro-4-iodobutane
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.54 (lit.)
bp
88-89 °C/19 mmHg (lit.)
densidad
1.785 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
iodo
cadena SMILES
ClCCCCI
InChI
1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Clave InChI
JXOSPTBRSOYXGC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?