Merck
521523
Sigma-Aldrich
2-Ethylphenylboronic acid
Sinónimos:
2-Ethylbenzeneboronic acid, o-Ethylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
149.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
102.5-107.5 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
Clave InChI
QSSPYZOSTJDTTL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling
  • Enantioselective Hayashi-Miyaura reaction
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)