Merck
519626
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-methoxy-2,5-dimethylbenzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(OCH3)(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
215.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
COc1cc(C)c(Br)cc1C
InChI
1S/C9H11BrO/c1-6-5-9(11-3)7(2)4-8(6)10/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
YSSZMKUHFOKNPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of soluble phenyl-substituted poly (p-phenylenevinylenes) with a low content of structural defects.
Johansson DM, et al.
Macromolecules, 35(13), 4997-5003 (2002)
Synthesis of poly (2-methoxy-5-methyl-1, 4-phenylenevinylene) and its poly (1, 4-phenylenevinylene) copolymers: electrical and third-order nonlinear optical properties.
Lee JI, et al.
Macromolecules, 28(13), 4675-4680 (1995)