Merck
518034
Sigma-Aldrich
Dibenzyl oxalate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CO2CH2C6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
270.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
bp
235 °C/14 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadena SMILES
O=C(OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clave InChI
ZYZXGWGQYNTGAU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)