517879
trans-Chalcone-d12
98 atom % D
Sinónimos:
benzylideneacetophenone-d12
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
bp
208 °C/25 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C([2H])=C(/[2H])C(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChI key
DQFBYFPFKXHELB-KVFDGITRSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c