Merck
516554
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl isocyanate
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 310,00
US$ 310,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 310,00
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 310,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.506 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-1-2-7(4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
Clave InChI
PHRJTGPFEAUEBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90.56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Design, synthesis and structure-activity relationships of 1, 3, 4-oxadiazole derivatives as novel inhibitors of glycogen synthase kinase-3?.
Saitoh M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(5), 2017-2029 (2009)