Merck
87651
Sigma-Aldrich
Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphonium chloride
95%
Sinónimos:
Phosphazenium chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 466,00
US$ 466,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 466,00
About This Item
Fórmula lineal:
[[(CH3)2N]3P=N]4PCl
Número de CAS:
Peso molecular:
775.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 466,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
crystals
mp
251 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].CN(C)P(=N[P+](N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C24H72N16P5.ClH/c1-29(2)42(30(3)4,31(5)6)25-41(26-43(32(7)8,33(9)10)34(11)12,27-44(35(13)14,36(15)16)37(17)18)28-45(38(19)20,39(21)22)40(23)24;/h1-24H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
NYTYWTQXLWNFFQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphonium chloride can be used:
  • As a lipophilic additive in the pH-responsive polymers[1] and solvent-processible polymer membranes.[2]
  • To prepare tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino] phosphonium hydroxide, which acts as a basic catalyst for the ring-opening polymerization of siloxanes.[3]
Otras notas
Extremely stable, lipophilic PTC[4]; Selective O-methylation of ketone enolates[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ring-opening polymerization of siloxanes using phosphazene base catalysts
Hupfield PC and Taylor RG
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 9(1), 17-34 (1999)
Potentiometric pH response of polymer membranes incorporated with ion-exchangers
Kim MH, et al.
Analytical Sciences, 17(8), 995-997 (2001)
E.V. Dehmlow et al.
J. Chem. Res. Synop., 224-224 (1989)
E.V. Dehmlow et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 45, 409-409 (1990)
Solvent-processible polymer membrane-based liquid junction-free reference electrode
Lee HJ, et al.
Analytical Chemistry, 70(16), 3377-3383 (1998)